Learn More
Ácido 2-metil-1,3-oxazol-4-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10673235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10673235 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10411504 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10215554 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10673235 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC57901DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
CAS 23062-17-1
Fórmula molecular C5H5NO3
Peso molecular (g/mol) 127.099
Clave InChI IARMCEYEYXXEOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyloxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-methyl, 4-carboxy-2-methyl-1,3-oxazole, 2-methyloxa, oxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl, 2-methyloxazol-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl-3h-isoxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-4-oxazolecarboxylic acid
PubChem CID 539404
Nombre IUPAC ácido 2-metil-1,3-oxazol-4-carboxílico
SMILES CC1=NC(=CO1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-methyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 97%