Learn More
2-metil-1,3-oxazol-4-carbaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 11346975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11346975 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10515100 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11356975 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11346975 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC57904CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 113732-84-6
Fórmula molecular C5H5NO2
Peso molecular (g/mol) 111.1
Clave InChI ARAUEWKXKTYCHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyloxazole-4-carbaldehyde, 2-methyl-oxazole-4-carbaldehyde, 2-methyloxazole-4-carboxaldehyde, 2-methyl-4-formyloxazole, 4-oxazolecarboxaldehyde, 2-methyl, 4-formyl-2-methyl-1,3-oxazole, 2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde, acmc-20ai0d, 2-methyl-4-oxazolecarbaldehyde
PubChem CID 11073372
Nombre IUPAC 2-metil-1,3-oxazol-4-carbaldehído
SMILES CC1=NC(=CO1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-methyl-1, 3-oxazole-4-carbaldehyde
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza 97%