Learn More
Ácido 2-metil-1-(3-morfolinopropil)-5-fenil-1H-pirrol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10355302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10355302 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10283522 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10355302 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP00344EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 306936-20-9
Fórmula molecular C19H24N2O3
Peso molecular (g/mol) 328.412
Número MDL MFCD01567236
Clave InChI OZRPKALPSGYEHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-3-morpholinopropyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2-methyl-1-3-4-morpholinyl propyl-5-phenyl, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl propyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl propyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-yl prop-1-yl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008371, 2-methyl-1-3-morpholin-4-ylpropyl-5-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1-3-morpholin-4-ylpropyl-5-phenylpyrrole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2736904
Nombre IUPAC ácido 2-metil-1-(3-morfolin-4-ilpropil)-5-fenilpirrol-3-carboxílico
SMILES CC1=C(C=C(N1CCCN2CCOCC2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-(3-morpholinopropyl)-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.41
Porcentaje de pureza 97%