Learn More
2-Metil-1,3-ditiolano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460977 5 g 5 g
11470977 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23372.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5616-51-3 | C4H8S2 | 120.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5616-51-3
Fórmula molecular C4H8S2
Peso molecular (g/mol) 120.23
Número MDL MFCD01729666
Clave InChI CARJCVDELAMAEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dithiolane, 2-methyl, 2-methyl-1,3-dithiacyclopentane, unii-4o81r0spr0, 1,3-dithiolane,2-methyl, fema no. 3705, acmc-20anre, acetaldehdye ethylene thioacetal
PubChem CID 21828
Nombre IUPAC 2-metil-1,3-ditiolano
SMILES CC1SCCS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1,3-dithiolane
Densidad 1.15
Punto de ebullición 40°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.23
Porcentaje de pureza 99%