Learn More
2-Metil-1,3-ditiano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372705 5 g 5 g
11362705 1 g 1 g
11382705 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11372705 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00209.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6007-26-7 | C5H10S2 | 134.255 g/mol
It has been employed in the synthesis of methyl ketones. 2-Methyl-1,3-dithiane is suitable for use in the preparation of potassium trifluoro(2-methyl-1,3-dithiano)borate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha utilizado en la síntesis de metil cetonas. El uso del 2-metil-1,3-ditiano es adecuado para la preparación de trifluoro de potasio(2-metil-1,3-ditiano)borato.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6007-26-7
Fórmula molecular C5H10S2
Peso molecular (g/mol) 134.255
Número MDL MFCD00014652
Clave InChI KXROTPXCYDXGSC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dithiane, 2-methyl, m-dithiane, 2-methyl, 2-methyl-m-dithiane, methyl-2 dithiane-1,3, methyl-2 dithiane-1,3 french, acmc-20anrf, 2-methyl-1,3-dithian, 2-methyl-1,3 dithiane, 5-19-01-00053 beilstein handbook reference, 2-methyl-1,3-dithiane
PubChem CID 22329
Nombre IUPAC 2-metil-1,3-ditiano
SMILES CC1SCCCS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1,3-dithiane
Densidad 1.212
Punto de ebullición 78°C to 80°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.5615
Cantidad 5 g
Beilstein 102766
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.25
Porcentaje de pureza 98%