Learn More
2-Metil-1,3-ditiano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11936861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11936861 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
11309211 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443260010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6007-26-7
Clave InChI KXROTPXCYDXGSC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dithiane, 2-methyl, m-dithiane, 2-methyl, 2-methyl-m-dithiane, methyl-2 dithiane-1,3, methyl-2 dithiane-1,3 french, acmc-20anrf, 2-methyl-1,3-dithian, 2-methyl-1,3 dithiane, 5-19-01-00053 beilstein handbook reference, 2-methyl-1,3-dithiane
PubChem CID 22329
Nombre IUPAC 2-metil-1,3-ditiano
SMILES CC1SCCCS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1, 3-dithiane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 66°C (5.0 Torr)
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H10S2
Cantidad 1 mL
Gravedad específica 1.12
Peso molecular (g/mol) 134.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido