Learn More
2-Metil-1,3-dioxolano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495203 10 g 10 g
11405213 50 g 50 g
11415213 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495203 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12824.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 497-26-7 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-26-7
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00003210
Clave InChI HTWIZMNMTWYQRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dioxolane, 2-methyl, 2-methyldioxole, 2-methyldioxolane, methyldioxolane, methyl dioxolane, 2-methyl-1,3-dioxacyclopentane, dioxolane, methyl, unii-94w0r6v90a, acetaldehyde ethylene acetal, methyl-1,3-dioxolane
PubChem CID 10342
Nombre IUPAC 2-metil-1,3-dioxolano
SMILES CC1OCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1,3-dioxolane
Densidad 0.982
Punto de ebullición 80°C to 83°C
Temperatura de inflamación −2°C (28°F)
Índice de refracción 1.398
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 102520
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-1,3-dioxolane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-1,3-dioxolane