Learn More
2-metil-1,3-dioxolano-2-propanol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-1,3-dioxolane-2-propanol-d4 |
| CAS | 1215630-77-5 |
| Fórmula molecular | C7H10D4O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4,4-(Ethylenedioxy)-1-pentanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O3/c1-7(3-2-4-8)9-5-6-10-7/h8H,2-6H2,1H3/i2D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])CC1(C)OCCO1 |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-3-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 150.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.1194 |