Learn More
2-Metil-1,3-ciclopentanodiona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10081710 25 g Frasco de vidrio 25 g
13428378 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10081710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152320250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 765-69-5 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 765-69-5
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.13
Número MDL MFCD00001406
Clave InChI HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentanedione, 2-methyl, 2-methyl-1,3-cyclopentadione, 2-methyl-cyclopentane-1,3-dione, unii-c9lg5vp01c, c9lg5vp01c, methylcycle-d, pubchem2206, acmc-209p4n, benzil-related compound, 46
PubChem CID 13005
Nombre IUPAC 2-metilciclopentano-1,3-diona
SMILES CC1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1, 3-cyclopentanedione
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 212.0°C to 216.0°C
Color Beige a tostado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino