Learn More
2-Metil-1,3-ciclohexanodiona, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10418670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
200 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
200 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10418670 25 g Frasco de vidrio 25 g
10428670 100 g Frasco de vidrio 100 g
10138053 200 g Frasco de vidrio 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10418670 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126590250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1193-55-1 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-55-1
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.16
Número MDL MFCD00001587
Clave InChI VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g
PubChem CID 70945
Nombre IUPAC 2-metilciclohexano-1,3-diona
SMILES CC1C(=O)CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1, 3-cyclohexanedione
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >204°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H7(=O)2
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 558
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvos, cristales o polvos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2