Learn More
2-Metil-1,3(2H,4H)-isoquinolinediona, TRC
Código de producto. 30474092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474092 10 mg 10 miligramos
30482797 5 mg 5 miligramos
30465598 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474092 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22349310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4494-53-5
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.18
Sinónimo 2-Methylisoquinoline-1,3(2H,4H)-dione
Nombre IUPAC 2-metil-4H-isoquinolina-1,3-diona
SMILES CN1C(=O)Cc2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1,3(2H,4H)-isoquinolinedione
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO2/c1-11-9(12)6-7-4-2-3-5-8(7)10(11)13/h2-5H,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0633