Learn More
2-Metil-1,2-benzisotiazolin-3-ona, TRC
Código de producto. 30480976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480976 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30480976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM24222010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1,2-benzisothiazolin-3-one
CAS 2527-66-4
Fórmula molecular C8H7NOS
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-1,2-benzisothiazolin-3-one, 2-Methyl-1,2-benzoisothiazolin-3-one, 2-Methyl-1,2-benzothiaz, 2-Methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-1,2-benzisothiazolin-3-one, 2-Methyl-1,2-benzoisothiazolin-3-one, 2-Methyl-1,2-benzothiazol-3-one, 2-Methylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one, MBIT, N-Methyl-1,2-benzisothiazolin-3-one, NSC 520046
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NOS/c1-9-8(10)6-4-2-3-5-7(6)11-9/h2-5H,1H3
SMILES CN1Sc2ccccc2C1=O
Nombre IUPAC 2-metil-1,2-benzotiazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 165.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0248