Learn More
2-metil[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-8-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-8-amine |
| CAS | 7169-93-9 |
| Fórmula molecular | C7H8N4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-8-ylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N4/c1-5-9-7-6(8)3-2-4-11(7)10-5/h2-4H,8H2,1H3 |
| SMILES | Cc1nc2c(N)cccn2n1 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-8-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 148.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0749 |