Learn More
Ácido 2-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 70335-56-7 |
| Fórmula molecular | C12H14O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O2/c1-12(11(13)14)7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-12/h2-5H,6-8H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC1(CCc2ccccc2C1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-metil-3,4-dihidro-1H-naftaleno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 190.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0994 |