Learn More
2-Metil-1,2,3,4-Tetrahidroisoquinolina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30474305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474305 50 mg 50 miligramos
30468247 100 mg 100 miligramos
30467180 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22373350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53112-33-7
Fórmula molecular C10 H13 N . H Cl
Peso molecular (g/mol) 183.68
Sinónimo Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-, hydrochloride (7CI, 9CI), 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, N-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methylisoquinoline hydrochloride
Nombre IUPAC 2-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina; Cloruro
SMILES Cl.CN1CCc2ccccc2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N.ClH/c1-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11;/h2-5H,6-8H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0815