Learn More
2-Metoxitiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312217 25 g 25 g
11302217 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09689.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7217-59-6 | C7H8OS | 140.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7217-59-6
Fórmula molecular C7H8OS
Peso molecular (g/mol) 140.2
Número MDL MFCD00004834
Clave InChI DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxythiophenol, thioguaiacol, benzenethiol, 2-methoxy, o-methoxythiophenol, o-methoxybenzenethiol, 2-methoxy thiophenol, 2-mercaptoanisole, 2-methoxybenzene-1-thiol, 2-methoxy-benzenethiol, benzenethiol, o-methoxy
PubChem CID 23642
Nombre IUPAC 2-metoxibencenotiol
SMILES COC1=CC=CC=C1S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxythiophenol
Densidad 1.152
Punto de ebullición 225°C to 228°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.5918
Cantidad 25 g
Beilstein 2042178
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.21
Porcentaje de pureza 97%