Learn More
2-Metoxitiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425497 250 mg 250 miligramos
15405497 1 g 1 g
15415497 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15425497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32737.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 42590-97-6 | C8H9NOS | 167.226 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42590-97-6
Fórmula molecular C8H9NOS
Peso molecular (g/mol) 167.226
Número MDL MFCD04973324
Clave InChI YNEHBLLUZJTDOL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2759731
Nombre IUPAC 2-metoxibencenocarbotioamida
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxythiobenzamide
Punto de fusión 109°C to 113°C
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-methoxythiobenzamide, 2-methoxybenzothioamide, 2-methoxy-thiobenzamide, 2-methoxybenzene-1-carbothioamide, amino 2-methoxyphenyl methane-1-thione, o-methoxythiobenzamide, 2-methoxy thiobenzamide, #, benzenecarbothioamide,2-methoxy, benzenecarbothioamide, 2-methoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.23
Porcentaje de pureza 97%