Learn More
2-Metoxitetrahidrofurano, TRC
Código de producto. 30481215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481215 1 g 1 g
30466755 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2645051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13436-45-8
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Sinónimo Tetrahydro-2-methoxyfuran
Nombre IUPAC 2-metoxixolana
SMILES COC1CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxytetrahydrofuran
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-6-5-3-2-4-7-5/h5H,2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0681