Learn More
2-metoxiresorcinol, TRC
Código de producto. 30481042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481042 500 mg 500 miligramos
30468233 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM267600500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyresorcinol
CAS 29267-67-2
Fórmula molecular C7 H8 O3
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3
SMILES COc1c(O)cccc1O
Nombre IUPAC 2-metoxibenceno-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 140.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0473
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.