Learn More
2-metoxiresorcinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyresorcinol |
| CAS | 29267-67-2 |
| Fórmula molecular | C7 H8 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3 |
| SMILES | COc1c(O)cccc1O |
| Nombre IUPAC | 2-metoxibenceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 140.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0473 |