Learn More
2-Metoxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440284 25 g 25 g
11450284 100 g 100 g
11460284 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440284 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13675.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1628-89-3 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1628-89-3
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.13
Número MDL MFCD00006262
Clave InChI IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-methoxy, 2-methoxy pyridine, pyridine, methoxy, 2-methoxy-pyridine, unii-geb38j8108, methyl 2-pyridyl ether, methoxypyridine, 6-methoxypyridine, methyl pyridinyl ether, pubchem13201
PubChem CID 74201
Nombre IUPAC 2-metoxipiridina
SMILES COC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxypyridine
Densidad 1.046
Punto de ebullición 142°C to 143°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Índice de refracción 1.504
Cantidad 25 g
Número UN UN3271
Beilstein 108189
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%