Learn More
Ácido 2-metoxipiridina-5-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314526 1 g 1 g
11334526 250 mg 250 miligramos
11324526 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11314526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20087.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 163105-89-3 | C6H8BNO3 | 152.94 g/mol
2-Methoxypyridine-5-boronic acid is used in cosmetics, coatings candles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-metoxipiridina-5-borónico se utiliza en cosméticos, revestimientos y velas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163105-89-3
Fórmula molecular C6H8BNO3
Peso molecular (g/mol) 152.94
Número MDL MFCD02093044
Clave InChI DHADXDMPEUWEAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-5-pyridineboronic acid, 6-methoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-methoxypyridine-5-boronic acid, 2-methoxy-5-pyridinylboronic acid, 6-methoxypyridine-3-boronic acid, 6-methoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-methoxy-pyridine-3-boronic acid, 6-methoxy-3-pyridinylboronic acid, 6-methoxy-3-pyridylboronic acid, 6-methoxypyridin-3-yl boranediol
PubChem CID 2734368
Nombre IUPAC ácido (6-metoxipiridin-3-il)borónico
SMILES COC1=CC=C(C=N1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxypyridine-5-boronic acid
Punto de fusión 132°C to 133°C
Cantidad 1 g
Beilstein 9119950
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.95
Porcentaje de pureza 95%