Learn More
Ácido 2-metoxipiridina-4-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15249926 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15249926 250 mg 250 miligramos
15239926 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15249926 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454372500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 762262-09-9 | C6H8BNO3 | 152.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 762262-09-9
Fórmula molecular C6H8BNO3
Peso molecular (g/mol) 152.94
Número MDL MFCD07368877
Clave InChI DHQMUJSACXTPEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxypyridine-4-boronic acid, 2-methoxypyridin-4-yl boronic acid, 2-methoxypyridne-4-boronic acid, 2-methoxy-4-pyridineboronic acid, 2-methoxypyridin-4-yl-4-boronic acid, 2-methoxy-4-pyridyl boronic acid, boronic acid, 2-methoxy-4-pyridinyl, 2-methoxypyridne-4-boronicacid, pubchem17079, acmc-209p2b
PubChem CID 23546919
Nombre IUPAC (2-methoxypyridin-4-yl)boronic acid
SMILES COC1=NC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxypyridine-4-boronic acid
Punto de fusión 65.0°C to 70.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.95
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxypyridine-4-boronic acid, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.