Learn More
2-Metoxipiridina-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434510 1 g 1 g
11444510 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434510 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50087.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71255-09-9 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71255-09-9
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.138
Número MDL MFCD04115112
Clave InChI PIFFMIDNNWOQLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxynicotinaldehyde, 2-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridine carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridinecarbaldehyde, pubchem15124, 2-methoxy-3-formyl-pyridine
PubChem CID 12533391
Nombre IUPAC 2-metoxipiridina-3-carbaldehído
SMILES COC1=C(C=CC=N1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxynicotinaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde