Learn More
Ácido 2-metoxipiridina-3-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324536 1 g 1 g
11334536 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20094.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 163105-90-6 | C6H8BNO3 | 152.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163105-90-6
Fórmula molecular C6H8BNO3
Peso molecular (g/mol) 152.94
Número MDL MFCD03411572
Clave InChI NVOLYUXUHWBCRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxypyridine-3-boronic acid, 2-methoxy-3-pyridineboronic acid, 2-methoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-methoxy-3-pyridylboronic acid, 2-methoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-methoxy-3-pyridinyl boronic acid, 2-methoxy-3-pyridyl boronic acid, 2-methoxy-3-pyridinyl-boronic acid, boronic acid, 2-methoxy-3-pyridinyl, boronic acid, b-2-methoxy-3-pyridinyl
PubChem CID 2762709
Nombre IUPAC (2-metoxipiridina-3-il)ácido borónico
SMILES COC1=NC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxypyridine-3-boronic acid
Punto de fusión 136°C to 138°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.95
Porcentaje de pureza 98%