Learn More
Ácido 2-metoxipiridina-3-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10421138 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10421138 1 g Frasco de vidrio 1 g
10399817 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10421138 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430250010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 163105-90-6 | C6H8BNO3 | 152.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163105-90-6
Fórmula molecular C6H8BNO3
Peso molecular (g/mol) 152.94
Número MDL MFCD03411572
Clave InChI NVOLYUXUHWBCRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxypyridine-3-boronic acid, 2-methoxy-3-pyridineboronic acid, 2-methoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-methoxy-3-pyridylboronic acid, 2-methoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-methoxy-3-pyridinyl boronic acid, 2-methoxy-3-pyridyl boronic acid, 2-methoxy-3-pyridinyl-boronic acid, boronic acid, 2-methoxy-3-pyridinyl, boronic acid, b-2-methoxy-3-pyridinyl
PubChem CID 2762709
Nombre IUPAC (2-metoxipiridina-3-il)ácido borónico
SMILES COC1=NC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxypyridine-3-boronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 143.0°C to 145.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.95
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxypyridine-3-boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.