Learn More
2-Metoxipiridin-3-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10623835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10623835 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
10416872 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10612083 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10623835 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB07839EB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 20265-38-7
Fórmula molecular C6H8N2O
Peso molecular (g/mol) 124.143
Número MDL MFCD00833386
Clave InChI YXFAOWYMDGUFIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-methoxypyridine, 2-methoxy-3-aminopyridine, 2-methoxy-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridylamine, 2-methoxy-3-pyridinamine, 2-methoxypyridine-3-amine, pubchem1269, 2-methoxy pyridin-3-amine
PubChem CID 2737488
Nombre IUPAC 2-metoxipiridin-3-amina
SMILES COC1=C(C=CC=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxypyridin-3-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%