Learn More
Alfa Aesar™ 2-Metoxipirazina, 98 %
Código de producto. 11454043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454043 25 g 25 g
11434043 1 g 1 g
11444043 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454043 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A10297.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3149-28-8
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.116
Número MDL MFCD00006126
Clave InChI WKSXRWSOSLGSTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazine, methoxy, methoxypyrazine, 2-methoxy-1,4-diazine, pyrazine, 2-methoxy, 2-methoxy-pyrazine, unii-ryd35t7f4t, 2-methoxy pyrazine, fema no. 3302, ryd35t7f4t, methoxy-pyrazine
PubChem CID 18467
Nombre IUPAC 2-metoxipirazina
SMILES COC1=NC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxypyrazine
Densidad 1.143
Punto de ebullición 147°C to 149°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Índice de refracción 1.509
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 2241
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 98%