Learn More
2-metoxipropeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxypropene |
| CAS | 116-11-0 |
| Fórmula molecular | C4H8O |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 2-Methoxyprop-1-ene, 2-Methoxypropene, Isopropenyl Methyl Ether, Methyl 1-Methylvinyl Ether, Methyl Isopropenyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3 |
| SMILES | COC(=C)C |
| Nombre IUPAC | 2-metoxiprop-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 72.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 72.0575 |