Learn More
2-Metoxipropeno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10636394 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10636394 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10551241 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10072370 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10636394 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174350025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 116-11-0 | C4H8O | 72.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-11-0
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00014929
Clave InChI YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxypropene, isopropenyl methyl ether, 1-propene, 2-methoxy, 2-methoxy-1-propene, methyl isopropenyl ether, ether, isopropenyl methyl, propene, 2-methoxy, unii-15wbg0jt6b, 2-methoxy propene, 15wbg0jt6b
PubChem CID 8300
Nombre IUPAC 2-metoxiprop-1-eno
SMILES CC(=C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxypropene
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.7800g/mL
Punto de ebullición 35°C to 36°C
Temperatura de inflamación -29°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C(OCH3)=CH2
Índice de refracción 1.3810 to 1.384
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, IV, 2075
Fieser 02,230; 05,360; 11,329; 12,317
Índice Merck 15, 6073
Gravedad específica 0.78
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Estabilizante 0.5% max. potassium carbonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxypropene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.