Learn More
2-Metoxipropeno, 95 %, estab. con carbonato de potasio 0,5 % aprox., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411087 250 g 250 g
11401087 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24083.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 116-11-0 | C4H8O | 72.107 g/mol
It is used for Synthesis of heterocycle compounds and an important intermediate of medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para la síntesis de compuestos heterocicíclicos y es un importante producto intermedio en medicina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116-11-0
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.107
Número MDL MFCD00014929
Clave InChI YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxypropene, isopropenyl methyl ether, 1-propene, 2-methoxy, 2-methoxy-1-propene, methyl isopropenyl ether, ether, isopropenyl methyl, propene, 2-methoxy, unii-15wbg0jt6b, 2-methoxy propene, 15wbg0jt6b
PubChem CID 8300
Nombre IUPAC 2-metoxiprop-1-eno
SMILES CC(=C)OC
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Methoxypropene
Nombre de nota stabilized with ≈0.5% potassium carbonate
Densidad 0.758
Punto de ebullición 35°C to 36°C
Temperatura de inflamación −29°C (−20°F)
Olor Ether-like
Índice de refracción 1.3835
Cantidad 250 g
Número UN UN1993
Beilstein 1734635
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 95%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.