Learn More
2-Metoxipropanol, TRC
Código de producto. 30007359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007359 10 g 10 g
17979859 1 g 1 g
17999859 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007359 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22725510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1589-47-5
Fórmula molecular C4 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Sinónimo 2-Methoxy-1-propanol, 2-Methoxy-1-hydroxypropane, 2-Methoxypropanol
Nombre IUPAC 2-metaxipropan-1-ol
SMILES COC(C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxypropanol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O2/c1-4(3-5)6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0681
Porcentaje de pureza >95%