Learn More
2-Ácido 2-metoxipropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxypropanoic acid |
| CAS | 4324-37-2 |
| Fórmula molecular | C4H8O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Methoxypropionic acid, alpha-Methoxypropionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O3/c1-3(7-2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6) |
| SMILES | COC(C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-metoxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 104.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0473 |