Learn More
2-Metoxifenilsulfato Sal de Potasio, TRC
Código de producto. 30138735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138735 1 g 1 g
30005030 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138735 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2663101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6100-07-8
Fórmula molecular C7 H8 O5 S . K
Peso molecular (g/mol) 243.29
Sinónimo Guaiacol, hydrogen sulfate, potassium salt (6CI), Phenol, 2-methoxy-, hydrogen sulfate, potassium salt (9CI), Phenol, o-methoxy-, hydrogen sulfate, potassium salt (8CI), Guiacolsulfonic acid potassium salt, Potassium o-methoxyphenyl sulfate
Nombre IUPAC 2-metoxifenil sulfato de hidrógeno, sal potástica
SMILES [K].O=S(=O)(O)OC=1C=CC=CC1OC
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyphenylsulfate Potassium Salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O5S.K/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-13(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.97
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.