Learn More
Ácido 2-Metoxifenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10786442 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10786442 5 g Frasco de vidrio 5 g
10603722 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10786442 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 344660050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5720-06-9 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5720-06-9
Fórmula molecular C7H9BO3
Peso molecular (g/mol) 151.96
Número MDL MFCD00236047
Clave InChI ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyphenylboronic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 106.0°C to 111.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4B(OH)2
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-acetyl-4'-bromobiphenyl, 4'-4-bromophenyl acetophenone, 1-4-4-bromophenyl phenyl ethanone, 4'-p-bromophenyl acetophenone, 1-4'-bromo-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, 4-acetyl-4'-bromodiphenyl, 4-bromo-4'-acetylbiphenyl, ethanone, 1-4'-bromo 1,1'-biphenyl-4-yl, 1-4'-bromo 1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, 1-4'-bromo 1,1'-biphenyl-4-yl ethan-1-one
Información de solubilidad Solubility in water:+/- 2.5% in water
Nombre IUPAC 1-[4-(4-bromofenil)fenil]etanona
PubChem CID 79806
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.96
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxyphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.