Learn More
2-Metoxifenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485847
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
11485847 50 g 50 g
11495847 250 g 250 g
11475847 1000 g 1000 g
3 options
Código de producto. 11485847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24400.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7035-03-2 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7035-03-2
Número MDL MFCD00001902
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyphenylacetonitrile
Punto de fusión 66°C to 70°C
Punto de ebullición 141°C to 143°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 129°C (264°F)
Fórmula molecular C9H9NO
Cantidad 50 g
Número UN UN3439
Beilstein 2087748
Sinónimo 2-methoxyphenyl acetonitrile, 2-methoxyphenylacetonitrile, 2-methoxybenzyl cyanide, 2-2-methoxyphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-methoxy, o-methoxyphenylacetonitrile, o-methoxybenzyl cyanide, o-methoxyphenyl acetonitrile, 2-2-methoxyphenyl ethanenitrile, 2-methoxybenzylcyanid
Clave InChI DWJKILXTMUGXOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1CC#N
Nombre IUPAC 2-(2-metoxifenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 147.18
PubChem CID 81496
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%