Learn More
2-Metoxifenilacetona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475957 5 g 5 g
11465957 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24495.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5211-62-1 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5211-62-1
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00008770
Clave InChI GMBFNZCPZFVKAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxyphenylacetone, 1-2-methoxyphenyl propan-2-one, 1-2-methoxyphenyl acetone, o-anisylacetone, o-methoxy phenyl acetone, 2-acetonylanisole, o-methoxyphenylaceton, 2-propanone, 1-2-methoxyphenyl, 2-methoxyphenyl acetone, pubchem23387
PubChem CID 78887
Nombre IUPAC 1-(2-metoxifenil)propán-2-ona
SMILES CC(=O)CC1=CC=CC=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyphenylacetone
Densidad 1.062
Punto de ebullición 128°C to 131°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.525
Cantidad 5 g
Beilstein 2502308
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza ≥98%