Learn More
Ácido 2-metoxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472228 10 g 10 g
11359589 25 g 25 g
11482228 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15211.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 93-25-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
2-Methoxyphenylacetic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-metoxifenilacético se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua. También soluble en metanol, éter, etanol y acetona.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-25-4
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00004321
Clave InChI IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-methoxy, 2-2-methoxyphenyl acetic acid, 2-methoxyphenylaceticacid, o-methoxyphenyl acetic acid, acetic acid, o-methoxyphenyl, 2-methoxyphenyl acetic acid, o-methoxyphenylacetic acid, acmc-209rku, 2-carboxymethyl anisole
PubChem CID 7134
Nombre IUPAC ácido 2-(2-metoxifenil)acético
SMILES COC1=CC=CC=C1CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyphenylacetic acid
Punto de fusión 122°C to 125°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2047573
Información de solubilidad Soluble in water. Also soluble in methanol,ether,ethanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%