Learn More
Éter fenil 2-metoxifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyphenyl Phenyl Ether |
| CAS | 1695-04-1 |
| Fórmula molecular | C13 H12 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12O2/c1-14-12-9-5-6-10-13(12)15-11-7-3-2-4-8-11/h2-10H,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1Oc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-metoxi-2-fenoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 200.233 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.084 |