Learn More
2-Methoxyphenyl isothiocyanate, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10450531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; Glass bottle
Código de producto.
10450531 5g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10450531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 300220050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Nombre de nota 99%
CAS 3288-04-8
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1900g/mL
Punto de ebullición 264.0°C to 266.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H7NOS
Índice de refracción 1.6433 to 1.6453
Número MDL MFCD00011675
Cantidad 5g
Gravedad específica 1.19
Sinónimo 2-methoxyphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy, o-methoxyphenyl isothiocyanate, 2-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-benzene, isothiocyanic acid 2-methoxyphenyl ester, 2-methoxybenzenisothiocyanate, acmc-1coqu, o-methoxyphenylisothiocyanat, orthomethoxyphenyl isothiocyanate
Clave InChI QKAOOWJWWKWWOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1N=C=S
Nombre IUPAC 1-isothiocyanato-2-methoxybenzene
Peso molecular (g/mol) 165.21
PubChem CID 520599
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.22
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.