Learn More
Isotiocianato de 2-metoxifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312627 25 g 25 g
11302627 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11799.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3288-04-8 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes, aminas y alcohol. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3288-04-8
Número MDL MFCD00011675
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Densidad 1.196
Punto de ebullición 267°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Fórmula molecular C8H7NOS
Índice de refracción 1.6443
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Beilstein 638293
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 2-methoxyphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy, o-methoxyphenyl isothiocyanate, 2-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-benzene, isothiocyanic acid 2-methoxyphenyl ester, 2-methoxybenzenisothiocyanate, acmc-1coqu, o-methoxyphenylisothiocyanat, orthomethoxyphenyl isothiocyanate
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI QKAOOWJWWKWWOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1N=C=S
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-2-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 165.21
PubChem CID 520599
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.22
Porcentaje de pureza 98%