Learn More
2-Methoxyphenyl isocyanate, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10429920 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10429920 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10429920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221150050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyphenyl isocyanate
Nombre de nota 99%
CAS 700-87-8
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo o rosa
Densidad 1.12g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H7NO2
Fórmula lineal CH3OC6H4NCO
Índice de refracción 1.5404 to 1.5424 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00002004
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 378
Sinónimo 2-methoxyphenyl isocyanate, 2-methoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-methoxy, o-methoxyphenyl isocyanate, 2-isocyanatoanisole, 1-isocyanato-2-methoxy-benzene, o-anisylisocyanate, 2-methoxybenzenisocyanate, o-anisyl isocyanate, methoxyphenyl isocyanate
Clave InChI SUVCZZADQDCIEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1N=C=O
Nombre IUPAC 1-isocianato-2-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 149.15
PubChem CID 69695
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Liquid