Learn More
Isocianato de 2-metoxifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419226 25 g 25 g
11409226 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18075.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 700-87-8 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
2-Methoxyphenyl isocyanate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de 2-metoxifenilo es una importante materia prima e intermedio utilizado en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Hidroliza con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Proteger del agua y la humedad. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacenénese bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-87-8
Fórmula molecular C8H7NO2
Peso molecular (g/mol) 149.15
Número MDL MFCD00002004
Clave InChI SUVCZZADQDCIEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxyphenyl isocyanate, 2-methoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-methoxy, o-methoxyphenyl isocyanate, 2-isocyanatoanisole, 1-isocyanato-2-methoxy-benzene, o-anisylisocyanate, 2-methoxybenzenisocyanate, o-anisyl isocyanate, methoxyphenyl isocyanate
PubChem CID 69695
Nombre IUPAC 1-isocianato-2-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC=C1N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyphenyl isocyanate
Densidad 1.122
Punto de ebullición 94°C to 96°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5414
Cantidad 25 g
Número UN UN2206
Beilstein 387700
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 98%