Learn More
2-metoxifenotiazina, Mikromol™
Código de producto. 30458601
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458601 4 x 25 mg 100 miligramos
30049828 25 mg 25 miligramos
30051299 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458601 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0019.0200254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-metoxifenotiazina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyphenothiazine
CAS 1771-18-2
Nombres de analitos o componentes 2-Methoxyphenothiazine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H11 N O S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Levomepromazine Maleate Imp. A (EP), Levomepromazine Imp. A (EP), 2-Methoxyphenothiazine, Levomepromazine Maleate Impurity A, Levomepromazine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NOS/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Nombre IUPAC 2-metoxi-10H-fenotiazina
Peso molecular (g/mol) 229.3
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229,0561 g/mol