Learn More
2-metoxifenotiazina, Mikromol™
Descripción
2-metoxifenotiazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyphenothiazine |
| CAS | 1771-18-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Methoxyphenothiazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H11 N O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Levomepromazine Maleate Imp. A (EP), Levomepromazine Imp. A (EP), 2-Methoxyphenothiazine, Levomepromazine Maleate Impurity A, Levomepromazine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11NOS/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-metoxi-10H-fenotiazina |
| Mostrar más |