Learn More
2-Metoxifenol, TRC
Código de producto. 30011163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011163 2.5 g 2.50 g
30003238 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2653002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-05-1
Fórmula molecular C7 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Sinónimo Guaiacol, 2-Methoxyphenol, Guaifenesin Imp. A (EP), 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, Anastil, Guaiastil, Methylcatechol, NSC 3815, O-Methyl catechol, Pyrocatechol monomethyl ether, Pyroguaiac acid, o-Guaiacol, o-Hydroxyanisole, o-Methoxyphenol
Nombre IUPAC 2-Metoxifenol
SMILES COc1ccccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guaiacol
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0524