Learn More
2-Metoxifenol (Guaiacol), Mikromol™
Código de producto. 17942526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17942526 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17942526 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0354.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Metoxifenol (Guaiacol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guaiacol
CAS 90-05-1
Nombres de analitos o componentes Guaiacol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H8 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Guaifenesin Imp. A (EP), Guaiacol, 2-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, Anastil, Guaiastil, Methylcatechol, NSC 3815, O-Methyl catechol, Pyrocatechol monomethyl ether, Pyroguaiac acid, o-Guaiacol, o-Hydroxyanisole, o-Methoxyphenol, Guaifenesin Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
SMILES COc1ccccc1O
Nombre IUPAC 2-Metoxifenol
Peso molecular (g/mol) 124.14
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 124,0524 g/mol