Learn More
2-Metoxifenol-d3, TRC
Código de producto. 30483801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483801 250 mg 250 miligramos
30477486 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30483801 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM265302250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74495-69-5
Fórmula molecular C7 2H3 H5 O2
Peso molecular (g/mol) 127.16
Sinónimo Phenol, 2-(methoxy-d3)- (9CI, ACI), 2-(Methoxy-d3)phenol (ACI), 2-(Trideuteriomethoxy)phenol, Guaiacol-d3, 2-Methoxyphenol-D3 (methoxy-D3), 2-Methoxy-d3-phenol, 2-Methoxyphenol-d3
Nombre IUPAC 2-(trideuteriometoxi)fenol
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyphenol-d3
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0713