Learn More
2-metoxifenol-3,4,5,6-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxyphenol-3,4,5,6-d4 |
| CAS | 7329-52-4 |
| Fórmula molecular | C7 D4 H4 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phen-2,3,4,5-d4-ol','6-methoxy- (7CI','8CI','9CI','ACI), 6-Methoxyphen-2,3,4,5-d4-ol (ACI), 3,4,5,6-Tetradeuteroguaiacol, 2-Methoxyphenol-3,4,5,6-d4, Guaiacol-d4 (ring-d4), 2-Methoxyphenol-3,4,5,6-D4, 2-Methoxyphenol-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OC)c(O)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-metoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 128.1619 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0775 |