Learn More
2-Metoxifenol-13C6, TRC
Código de producto. 30484072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30484072 1 mg 1 miligramo
30481110 25 mg 25 miligramos
30465221 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30484072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2653031MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202326-52-1
Fórmula molecular C13C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 130.09
Sinónimo o-Methoxy-phenol-13C6, 1-Hydroxy-2-methoxybenzene-13C6, 2-Hydroxyanisole-13C6, Anastil-13C6, Guaiacol-13C6, Guaiastil-13C6, Methylcatechol-13C6, o-Hydroxyanisole-13C6, O-Methoxyphenol-13C6, NSC 3815-13C6
Nombre IUPAC 2-metoxifenol-13C6
SMILES O[13C]1=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyphenol-13C6
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.07